Läs mer
Kaliumfosfat dibasiskt, (vitt kristallint pulver/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Phosphate Dibasic |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 174.2 |
| Procent renhet | 99.52% |
| Kvalitet | ACS-reagens |