Läs mer
Melford Kaliumfosfat, monobasiskt
Beskrivning
Kaliumfosfat, monobasic, ACS Grade är en kemisk förening som har betydelse inom biovetenskaplig forskning, särskilt inom molekylärbiologi, cellkultur och biokemi.
Det är ett reagens med hög renhet med ACS-certifiering (American Chemical Society).
Kaliumfosfat, Monobasic, ACS Grade används främst som en komponent i laboratorielösningar och buffertar. Det används vanligtvis som en källa till kaliumjoner och som en pH-regulator i olika experimentella procedurer. Det är särskilt effektivt i applikationer som kräver svagt sura till neutrala pH-förhållanden. Det kan också användas i proteinrening, enzymanalyser, nukleinsyraforskning och andra biokemiska och molekylärbiologiska tekniker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Phosphate, Monobasic, ACS Grade |
| CAS | 7778-77-0 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | KH2PO4 |