Läs mer
Melford Kaliumfosfat, monobasiskt
Produktkod. 30018710
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30018710 2.5 kg 2.5kg
30018709 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018710 Leverantör Melford Leverantörsnummer P412002500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kaliumfosfat, monobasic, ACS Grade är en kemisk förening som har betydelse inom biovetenskaplig forskning, särskilt inom molekylärbiologi, cellkultur och biokemi.
Det är ett reagens med hög renhet med ACS-certifiering (American Chemical Society).
Kaliumfosfat, Monobasic, ACS Grade används främst som en komponent i laboratorielösningar och buffertar. Det används vanligtvis som en källa till kaliumjoner och som en pH-regulator i olika experimentella procedurer. Det är särskilt effektivt i applikationer som kräver svagt sura till neutrala pH-förhållanden. Det kan också användas i proteinrening, enzymanalyser, nukleinsyraforskning och andra biokemiska och molekylärbiologiska tekniker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate, Monobasic, ACS Grade
CAS 7778-77-0
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel KH2PO4