Läs mer
Potassium phosphate, monobasic, 99%, for analysis
Produktkod. p-4813620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 12685087
Brand: Thermo Scientific Acros 447670010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-namn kalium;divätefosfat
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, monobasic
Smältpunkt 253.0°C
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel KH2PO4
Merck Index 15,778
Löslighetsinformation Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 136.09
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.