Läs mer
Kaliumfosfat monobasiskt, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15647990 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
500g
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15647990
Brand: Honeywell-Fluka P06621KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-namn kalium;divätefosfat
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate monobasic
Kvantitet 1 kg
Linjär formel KH2PO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 136.09g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Densitet 2.338g/mL at 25°C