Läs mer
Kaliumfosfat monobasiskt, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
500g
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium phosphate monobasic |
| Kvantitet | 6 x 500 g |
| Linjär formel | KH2PO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 136.09g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Densitet | 2.338g/mL at 25°C |