Läs mer
Kaliumfosfat, Monobasic, Kristall, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15528204 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15528204 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun Varje
1 options
Produktkod. 15528204 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 400801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate
Namnnotering Monobasic
CAS 7778-77-0
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Molekylformel H2KO4P
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-namn kalium;divätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Formel vikt 136.09
Kvalitet Ultrapure Bioreagens
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.34kg