Läs mer
Kaliumfosfat monobasiskt, uppfyller analytisk specifikation för NF, Ph. Eur., E340, vattenfritt, 98-100,5 % (kalkyl till det torkade ämnet), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Phosphate Monobasic |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.NF |
| Fysisk form | Vattenfri |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | KH2PO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Löslighetsinformation | 4,5 delar lösliga i vatten, olösliga i alkohol |
| IUPAC-namn | kaliumdivätefosfat |
| Formel vikt | 136,09g/mol |
| Procent renhet | 98 till 100,5 % (kalkyl till det torkade ämnet) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium phosphate monobasic