Läs mer
Kaliumfosfat monobasiskt, för HPLC, Solstice
Description
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Potassium phosphate monobasic |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | KH2PO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 136,09g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | Not Available |
| Densitet | 2,338 g/ml vid 25 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium phosphate monobasic