Läs mer
Kaliumfosfat, monobasiskt, för HPLC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16574204 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16574204 250 g
16564204 50 g
16554204 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16574204 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 447372500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn kaliumdivätefosfat
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, monobasic
Smältpunkt 253,0 °C
Kvantitet 250 g
Linjär formel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 222 g/l (20 °C). Övrig löslighet: olöslig i alkohol
Formel vikt 136.09
Kvalitet HPLC
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.