Läs mer
Kaliumfosfat monobasisk, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445382 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445382 500 g 500g
11435382 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445382 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02195453.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Visar en hög buffringskapacitet. Kaliumfosfat monobasisk, MP Biomedicals är ett reagens som används som en komponent för en mängd olika medier som används i odling av mikroorganismer och i fosfatbuffrad saltlösning (PBS). Förutom att hjälpa mai
Den förekommer i flera former: monobasisk, dibasisk och tribasisk (K 3 PO 4 ). De flesta pH-neutrala kaliumfosfatbuffertlösningarna består av blandningar av monobasiska och dibasiska former i varierande grad, beroende på önskat pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-namn kaliumdivätefosfat
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water; Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formel vikt 136.09