Läs mer
Kaliumfosfat monobasiskt, puriss. p.a., ACS Reagens, Solstice
Produktkod. 15605940
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15605940 1 kg 1kg
15625940 500 g 500g
15615940 2.5 kg 2.5kg
15635940 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15605940 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 602201KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1117.75 SEK / 1kg
    Save 247.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Puriss. pa, Buffertsubstans, Vattenfri, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 99,5-100,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-namn kalium;divätefosfat
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate monobasic
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 1 kg
Linjär formel KH2PO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 136,09g/mol
Procent renhet 99,5 till 100,5 %
Kvalitet ACS/puriss. pa
Densitet 2,338 g/ml vid 25 °C