Läs mer
Kaliumfosfat monobasiskt, puriss. p.a., ACS Reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium phosphate monobasic |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | KH2PO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 136,09g/mol |
| Procent renhet | 99,5 till 100,5 % |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Densitet | 2,338 g/ml vid 25 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium phosphate monobasic