Beskrivning
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
- ultrarena syror, baser och salter för smältning och våtrötning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
- provberedning för spåranalys kräver reagens av högsta renhet; vår TraceSELECT Ultraprodukter för ultraspåranalys vid ppb och till och med ppt-nivåer produceras genom sub-boiling destillation
- syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serier har utvecklats för provberedning och analys i ppb (μ g/kg) spårintervall
- förpackade i högkvalitativa behållare lämpliga för varje produkt
- reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium phosphate monobasic |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | KH2PO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 136.09g/mol |
| Procent renhet | ≥99.99% (metals basis) |
| Kvalitet | TraceSELECT |
| Densitet | 2.338g/mL at 25°C |