Läs mer
Kaliumfosfat monobasiskt (vita kristaller), Fisher BioReagents
Produktkod. 10757214
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10757214 500 g Glasflaska 500g
10458153 1 kg Poly flaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10757214 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP362500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Detta kaliumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate Monobasic
Smältpunkt 253 °C
Färg Vitt
pH 4.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Merck Index 15, 7780
IUPAC-namn kalium;divätefosfat
Formel vikt 136.09
Procent renhet ≥99.0%
Identifiering Godkännandetest
Förlust vid torkning 0,2% max.
Förpackning Glasflaska
Nedbrytningsinformation >250 °C