Läs mer
Kaliumfosfat monobasiskt (vita kristaller), Fisher BioReagents
Produktkod. p-27965
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10757214
Brand: Fisher BioReagents BP362500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta kaliumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-77-0
Molekylformel H2KO4P
Molekylvikt (g/mol) 136.08
MDL-nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-nyckel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
LEDER [K+].OP(O)([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate Monobasic
Smältpunkt 253°C
Färg Vitt
pH 4.5
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Merck Index 15, 7780
IUPAC-namn kalium;divätefosfat
Formel vikt 136.09
Procent renhet ≥99.0%
Identifiering Pass Test
Förlust vid torkning 0.2% max.
Förpackning Glasflaska
Nedbrytningsinformation >250°C