Läs mer
Potassium phosphate monohydrate, 95%
Produktkod. p-4824900
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11358708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041586.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27176-10-9 | H2K3O5P | 230.28 g/mol
Kaliumfosfatmonohydrat fungerar som ett reagens och buffert som används inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Det används för att studera effekterna av frysning och upptining av proteiner som är känsliga för konformationsförändringar. Det används också vid extraktion av keratohyalinprotein från bovin vävnad. Vidare används det som livsmedelstillsats, emulgeringsmedel, skummedel och gödningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27176-10-9
Molekylformel H2K3O5P
Molekylvikt (g/mol) 230.28
MDL-nummer MFCD00150410
InChI-nyckel RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
IUPAC-namn trikalium;fosfat;hydrat
LEDER O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 230.28 (212.27 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende White granules
Densitet 2.564
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.