Läs mer
Potassium phosphate monohydrate, 95%
Beskrivning
Kaliumfosfatmonohydrat fungerar som ett reagens och buffert som används inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Det används för att studera effekterna av frysning och upptining av proteiner som är känsliga för konformationsförändringar. Det används också vid extraktion av keratohyalinprotein från bovin vävnad. Vidare används det som livsmedelstillsats, emulgeringsmedel, skummedel och gödningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Potassium phosphate monohydrate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 2 kg |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formel vikt | 230.28 (212.27 Anhydrous) |
| Odör | Odorless |
| Utseende | White granules |
| Densitet | 2.564 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.