Läs mer
Potassium phosphate tribasic, 90+%, pure
Produktkod. 17221312 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Produktkod. 17221312
Brand: Thermo Scientific Acros 467330050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-53-2
Molekylformel K3O4P
Molekylvikt (g/mol) 212.27
InChI-nyckel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn trikaliumfosfat
LEDER [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate tribasic
Smältpunkt 1340.0°C
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 90+%
Linjär formel K3PO4
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 212.27
Kvalitet Ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.