Läs mer
Kaliumfosfattribasisk, 90+%, ren
Produktkod. 17231312 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17231312 25 kg 25kg
17211312 1 kg 1kg
17221312 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17231312 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 467330250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-53-2
Molekylformel K3O4P
Molekylvikt (g/mol) 212.27
InChI-nyckel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn Trikaliumfosfat
LEDER [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate tribasic
Smältpunkt 1340,0 °C
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 90+%
Linjär formel K3PO4
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: 508 g/L (25 °C). Övriga lösligheter: olöslig i alkohol
Formel vikt 212.27
Kvalitet Pure
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.