Läs mer
Kaliumfosfat, tribasiskt monohydrat, 96%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2692088 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Produktkod. 10751331
Brand: Thermo Scientific Acros 263790250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 27176-10-9 | K3O4P·H2O | 230.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27176-10-9
Molekylformel K3O4P·H2O
Molekylvikt (g/mol) 230.28
MDL-nummer MFCD00150410
InChI-nyckel RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
IUPAC-namn trikalium;fosfat;hydrat
LEDER O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Smältpunkt 1340.0°C
Namnnotering c.p.
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 96%
Linjär formel K3PO4·H2O
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 230.28
Procent renhet 96%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid tändning 13% max. (800°C)
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.564
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.