Läs mer
Potassium Phosphate Tribasic Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10305720 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10305720 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10305720 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6280/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 1340°C
CAS 27176-10-9
Färg White
pH 12.5 to 14
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel H2K3O5P
MDL-nummer 150410
Synonym tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
InChI-nyckel RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
IUPAC-namn tripotassium;phosphate;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 230.28
PubChem CID 22031701
Formel vikt 230.28g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.