Läs mer
Kaliumfosfat, Tribasic, n-Hydrate, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15598104 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15598104 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15598104 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 325901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 7778-53-2
Molekylformel K3O4P
Molekylvikt (g/mol) 212.265
InChI-nyckel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC-namn trikalium;fosfat
LEDER [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Phosphate
Namnnotering Tribasic, n-Hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
Förpackning Poly flaska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, formicacid