Läs mer
Kaliumfosfat (tribasisk), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Phosphate (Tribasic) |
| CAS | 7778-53-2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Molekylformel | K3O4P |
| Synonym | Phosphoric Acid Tripotassium Salt, Potassium Orthophosphate, Potassium Tribasic Phosphate, SA 811, Tripotassium Orthophosphate, Tripotassium Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3 |
| LEDER | [K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-namn | trikalium; Fosfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.27 |
| Formel vikt | 211.8445 |