Läs mer
Kaliumftalat monobasiskt, ≥99,5 % (T), för HPLC, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 378 °C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium phthalate monobasic |
| Smältpunkt | 295 °C till 300 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 3,5 till 5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Förlust vid torkning | max 0,5 % (105 °C) |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | Poly flaska |
| Visa mer |