Läs mer
Kaliumftalat monobasiskt, ≥99,5 % (T), för HPLC, Solstice
Produktkod. 15617570
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15617570 50 g Poly flaska 50g
15607570 250 g Poly flaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15617570 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 9614850G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-04-2027
för HPLC,≥ 99,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-24-7
Molekylformel C8H5KO4
Molekylvikt (g/mol) 204.222
MDL-nummer MFCD00013070
InChI-nyckel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-namn kalium;2-karboxibensoat
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kokpunkt 378 °C
Kemiskt namn eller material Potassium phthalate monobasic
Smältpunkt 295 °C till 300 °C
Färg Färglös
pH 3,5 till 5
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 g
Förlust vid torkning max 0,5 % (105 °C)
Odör Luktfritt
Förpackning Poly flaska
Densitet 1,64 g/cm3
Linjär formel HOOCC6H4COOK
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3637128
Formel vikt 204,22 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (T)
Kvalitet Not Available