Läs mer
Potassium phthalimide, 98+%
Produktkod. 11449033
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449033 500 g 500g
11439033 100 g 100g
11459033 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11134.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1074-82-4 | C8H4KNO2 | 185.22 g/mol
Kaliumftalimid används som en mellanprodukt vid syntesen av N-alkylerade ftalimider, som är involverad i framställningen av primära aminer (Gabriel-syntes) genom hydrolysreaktionen. Det används också som mellanprodukt för syntetisk indigo, pigment, färgämnen och läkemedel. Vidare används den som en organokatalysator för cyanosilylering av olika karbonylföreningar under extremt milda förhållanden. Utöver detta fungerar det som ett reagens för omvandling av allyl- och alkylhalider till skyddade primära aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumftalimid används som en mellanprodukt i syntesen av N-alkylerade ftalimider, som är involverad i framställningen av primära aminer (Gabrielsyntes) genom hydrolysreaktionen. Det används också som mellanprodukt för syntetisk indigo, pigment, färgämnen och läkemedel. Vidare används den som en organokatalysator för cyanosilylering av olika karbonylföreningar under extremt milda förhållanden. Utöver detta fungerar det som ett reagens för omvandling av allyl- och alkylhalider till skyddade primära aminer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1074-82-4
Molekylformel C8H4KNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.22
MDL-nummer MFCD00005887
InChI-nyckel FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
IUPAC-namn kalium;isoindol-2-id-1,3-dion
LEDER [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium phthalimide
Smältpunkt >300°C
Densitet 1.63
Kvantitet 500 g
Beilstein 3598719
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 185.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.