Läs mer
Kaliumftalimid, TRC
Produktkod. 30418162
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30418162 5 g
1 options
Produktkod. 30418162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6983005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalimide potassium salt
CAS 1074-82-4
Molekylformel C8 H4 N O2 . K
Kvantitet 5 g
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','potassium salt (1:1) (ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','potassium salt (9CI), Phthalimide','potassium deriv. (6CI), Phthalimide','potassium salt (8CI), Potassium','phthalimido- (7CI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','potassium salt','ion(1-) (1:1), Isoindole-1,3-dione potassium salt, N-Potassiophthalimide, Phthalimide potassium, Phthalimidopotassium, Potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, Potassium 2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, Potassium isoindoline-1,3-dione, Potassium phthalimidate, Potassium phthalimide
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
LEDER [K+].O=C1[N-]C(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn kalium; isoindol-2-ide-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 185.22
Formel vikt 184.9879