Läs mer
Kalium, plasmastandardlösning, Specpure™ K 10 000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480410
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480410 500 mL 500ml
11387937 50 mL 50ml
11377937 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480410 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014379.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Kalium, plasmastandardlösning används som standardlösning inom analytisk kemi och atomabsorptionsspektroskopi. Den används också som standardlösning med ett element för plasmaemissionsspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-79-1 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylformel KNO3
Molekylvikt (g/mol) 101.10
MDL-nummer MFCD00011409
InChI-nyckel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
LEDER [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium
Ångtryck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Löslighet Miscible with water
IUPAC-namn potassium nitrate
Kvantitet 500 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Potassium nitrate: 2.6%; Water: 92.4%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.