Läs mer
Potassium polysulfide, pure
Produktkod. 10711594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Produktkod. 10711594
Brand: Thermo Scientific 389590010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 37199-66-9 | (S)nK2 | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37199-66-9
Molekylformel (S)nK2
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00148074
InChI-nyckel ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium sulfane, potassium polysulfide, caswell no. 701, potassium sulfide k2 sx, epa pesticide chemical code 076703
PubChem CID 5362529
LEDER [K+].[K+].*-[S--]-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium polysulfide
Smältpunkt 200.0°C to 250.0°C
Kvantitet 1 kg
Linjär formel (K2S)n
Löslighetsinformation Solubility in water: 500g/l (20°C)
IUPAC-namn kaliumsulfan
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium polysulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.