Läs mer
Potassium propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium propionate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 111.9927 |