Läs mer
Potassium pyrazole-5-trifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15454817
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454817 250 mg 250mg
15444817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32128.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1013640-87-3
Molekylformel C3H3BF3KN2
Molekylvikt (g/mol) 173.975
MDL-nummer MFCD09992890
InChI-nyckel QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 1h-pyrazole-5-trifluoroborate, potassium pyrazole-5-trifluoroborate, potassium 1h-pyrazole-3-trifluoroborate, potassium trifluoro 2h-pyrazol-3-yl boranuide, potassium trifluoro 1h-pyrazol-3-yl borate, potassium trifluoro 1h-pyrazol-5-yl borate 1-, potassium trifluoro 1h-pyrazol-3-yl boranuide
PubChem CID 25212877
IUPAC-namn potassium;trifluoro(1H-pyrazol-5-yl)boranuide
LEDER [B-](C1=CC=NN1)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium pyrazole-5-trifluoroborate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.98
Procent renhet 95%