Läs mer
Alfa Aesar™ Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate, 95%
Produktkod. 15414567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414567 250 mg 250mg
15404567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414567 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H31906.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1242733-91-0
Molekylformel C4H3BF3KN2
Molekylvikt (g/mol) 185.986
MDL-nummer MFCD09992922
InChI-nyckel FLVBHQQPIJARSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium pyrimidine-5-trifluoroborate, potassium trifluoro pyrimidin-5-yl boranuide, potassium trifluoro pyrimidin-5-yl borate, pyrimidine-5-trifluoroborate potassium salt, potassium trifluoro pyrimidin-5-yl borate 1-
PubChem CID 45588203
IUPAC-namn potassium;trifluoro(pyrimidin-5-yl)boranuide
LEDER [B-](C1=CN=CN=C1)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium pyrimidine-5-trifluoroborate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 185.99
Procent renhet 95%