Läs mer
Potassium pyrophosphate, 95%
Produktkod. p-7049231
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386768 1 kg 1kg
11376768 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013436.A1
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Kaliumpyrofosfat används främst som emulgeringsmedel, kvalitetsförbättrare och metalljon-kelatbildare. Det kan hittas i herbicida kompositioner som sprayadjuvans. Det används också som ett anjoniskt dispergeringsmedel i vattenbaserade (latex)färger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7320-34-5
Molekylformel K4O7P2
Molekylvikt (g/mol) 330.33
MDL-nummer MFCD00011393
InChI-nyckel RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC-namn tetrakalium;fosfonatofosfat
LEDER [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt (decomposition)
Kemiskt namn eller material Potassium pyrophosphate
Smältpunkt 1090°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,7663
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 330.34
Procent renhet 95%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.33 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium pyrophosphate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.