Läs mer
Kaliumpyrofosfat, 95 %
Beskrivning
Kaliumpyrofosfat används främst som emulgeringsmedel, kvalitetsförbättrare och metalljon-kelatbildare. Det kan hittas i herbicida kompositioner som sprayadjuvans. Det används också som ett anjoniskt dispergeringsmedel i vattenbaserade (latex)färger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | (nedbrytning) |
| Kemiskt namn eller material | Potassium pyrophosphate |
| Smältpunkt | 1090 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.33 g/mL |
| Merck Index | 14,7663 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium pyrophosphate, anhydrous
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.