Läs mer
Potassium Pyrosulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10306150 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306150 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10306150 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6720/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 325°C
CAS 7790-62-7
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel K2O7S2
MDL-nummer 11385
Synonym potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
InChI-nyckel KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
IUPAC-namn dipotassium;sulfonato sulfate
Molekylvikt (g/mol) 254.31
PubChem CID 62681
Formel vikt 254.31g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium pyrosulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.