Läs mer
Kaliumselenit
Produktkod. 11316499
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316499 100 g 100g
11306499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039436.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10431-47-7 | K2O3Se | 205,165 g/mol
En bland de föreningar som används i nötkreatursfoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10431-47-7
Molekylformel K2O3Se
Molekylvikt (g/mol) 205.165
MDL-nummer MFCD00049663
InChI-nyckel RNGFNLJMTFPHBS-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium selenite, dipotassium selenite, ccris 6885, selenious acid, dipotassium salt, kaliumselenat, acmc-20ajua, selenious acid, potassium salt 1:2, dipotassium ion selenit, selenious acid,potassium salt 1:2
PubChem CID 150192
IUPAC-namn dikalium;selenit
LEDER [O-][Se](=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium selenite
Smältpunkt 875°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2630
Löslighetsinformation Soluble in ethyl alcohol,water.
Formel vikt 205.16
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.851 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.