Läs mer
Potassium selenocyanate, 98.5%
Produktkod. 11334789
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334789 10 g 10g
11324789 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 068107.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.087 g/mol
Kaliumselenocyanat används för att framställa trifenylfosfinselenid genom att reagera med trifenylfosfin. Den finner tillämpning i fast tillstånd NMR av tungmetallkärnor som resulterar i framställning av flera kvicksilvertiocyanat- och selenocyanatföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3425-46-5
Molekylformel CKNSe
Molekylvikt (g/mol) 144.087
MDL-nummer MFCD00011366
InChI-nyckel KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium selenocyanate, selenocyanic acid, potassium salt, potassium selenoisocyanate, ccris 7063, potassium ion selenocyanate, potassium selenocyanate 10g
PubChem CID 76960
IUPAC-namn kalium;selenocyanat
LEDER C(#N)[Se-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium selenocyanate
Smältpunkt 162°C to 164°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3283
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,dimethyl formamide,hexamethylphosphoramide,acetonitrile and methanol. Slightly soluble in terahydrofuran.
Formel vikt 144.08
Procent renhet 98.5%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.347 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.