Läs mer
Kaliumsilikat, vattenfritt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11400850
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400850 100 g 100g
11410850 500 g 500g
11420850 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044493.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1312-76-1 | K2O3Si | 154.28 g/mol
Kaliumsilikat används i bindemedel, kolelektroder, blyertspennor, skyddande beläggningar, olösliga pigment, fosforer på TV-rör och tvättmedelstillsatser. Det fungerar som en katalysator för tillverkning av glas, keramik, svetsstänger, lim, cement, geler, färger, massa- och papperstillverkning. Vidare används det i trädgårdsodling som en löslig källa till kalium och kisel. Det fungerar som en korrosionsinhibitor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-76-1
Molekylformel K2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 154.28
MDL-nummer MFCD00145152
InChI-nyckel NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dikaliumoxosilanebis(olat)
LEDER [K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium silicate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Odör Odorless
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium silicate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium silicate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.