Läs mer
Kaliumsilikat, vattenfritt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407762
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
Produktkod. 11400850
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044493.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1312-76-1 | K2O3Si | 154.28 g/mol
Kaliumsilikat används i bindemedel, kolelektroder, blyertspennor, skyddande beläggningar, olösliga pigment, fosforer på TV-rör och tvättmedelstillsatser. Det fungerar som en katalysator för tillverkning av glas, keramik, svetsstänger, lim, cement, geler, färger, massa- och papperstillverkning. Vidare används det i trädgårdsodling som en löslig källa till kalium och kisel. Det fungerar som en korrosionsinhibitor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-76-1
Molekylformel K2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 154.28
MDL-nummer MFCD00145152
InChI-nyckel NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dikaliumoxosilanebis(olat)
LEDER [K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium silicate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Odör Odorless
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium silicate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium silicate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.