Läs mer
Potassium silver cyanide, 99.9% (metals basis), Ag 54.2%
Produktkod. 11346449
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346449 25 g 25g
11336449 100 g 100g
11356449 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012551.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Silverplätering
SilverpläteringKaliumsilvercyanid används i silverplätering och vid tillverkning av antiseptika. Det är en mångsidig överbryggande ligand och finner användning för flerdimensionell polymerkonstruktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-61-6
MDL-nummer MFCD00036297
Synonym Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium silver cyanide
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel KAg(CN)2
UN-nummer UN1588
Merck Index 14,7669
Löslighetsinformation Soluble in waterSoluble in water; Insoluble in acids.
Formel vikt 199.01
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ag 54.2%
Känslighet Light sensitive
Densitet 2.36 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.