Läs mer
MP Biomedicals Kalium-natrium diet, låg, pulver
Product Code. p-7220645 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
20kg
50kg
Product Code. 11413031
Brand: MP Biomedicals 0296022910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kost med låg natrium (Na) och kalium (K).
Forskningsdiet med låg natrium (Na) och kalium (K).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pulver
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.