Läs mer
Kaliumnatrium L-tartrat tetrahydrat, 99 %
Produktkod. 11499442
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499442 250 g 250g
11489442 1000 g 1000g
11409452 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499442 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10163.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 SEK
    495.65 SEK / 250g
    Save 99.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282,218 g/mol
Bakpulver, medicin (katartisk), komponent i Fehlings lösning, försilvrande speglar. Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat används i processen för att försilvra speglar. Det är aktiv ingrediens i Fehilings lösning och Nylanders test involverad i bestämning av reducerande sockerarter. Det används för att bryta upp emulsion i organisk syntes samt ett vanligt utfällningsmedel i proteinkristallografi. Som ett Biuret-reagens används det för att mäta proteinkoncentrationen. Dessutom används det som laxermedel och används även inom livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bakpulver, medicin (katartisk), komponent i ′Fehlings lösning, försilvrande speglar. Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat används i processen för att försilvra speglar. Det är aktiv ingrediens i Fehilings lösning och Nylanders test involverad i bestämning av reducerande sockerarter. Det används för att bryta upp emulsion i organisk syntes samt ett vanligt utfällningsmedel i proteinkristallografi. Som ett Biuret-reagens används det för att mäta proteinkoncentrationen. Dessutom används det som laxermedel och används även inom livsmedelsindustrin.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i
alkohol
Anmärkningar
° Tappar kristallvatten vid 140°C . Instabil över 225° . Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-59-5
Molekylformel C4H12KNaO10
Molekylvikt (g/mol) 282.218
MDL-nummer MFCD00150989
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-namn kalium;natrium;2,3-dihydroxibutandioat;tetrahydrat
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Smältpunkt 70 °C till 80 °C
Densitet 1.77
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
Beilstein 6113568
Merck Index 14,7670
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Olöslig i alkohol
Formel vikt 282,23 (210,29 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.