Läs mer
Kaliumnatrium L-tarrattetrahydrat, ACS, 99,0–102,0 %
Produktkod. 11357548
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357548 100 g 100g
11347548 500 g 500g
11474980 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033241.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282,218 g/mol
Kaliumnatrium L-tartrat-tetrahydrat används i processen för att försilvra speglar. Det är en aktiv ingrediens i Fehilings lösning och Nylanders test involverad i bestämning av reducerande sockerarter. Det används för att bryta upp emulsion i organisk syntes samt ett vanligt utfällningsmedel i proteinkristallografi. Som ett Biuret-reagens används det för att mäta proteinkoncentrationen. Dessutom används det som laxermedel och används även inom livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-59-5
Molekylformel C4H12KNaO10
Molekylvikt (g/mol) 282.218
MDL-nummer MFCD00150989
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-namn kalium;natrium;2,3-dihydroxibutandioat;tetrahydrat
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Smältpunkt 70°C to 80°C
Namnnotering Loses water of crystallization at 140° unstable above 225°
Färg Färglös
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.0-102.0%
Beilstein 6113568
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 282.23 (210.29 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende Colorless crystalline
Densitet 1.77
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.