Läs mer
Kaliumnatriumtartrat, 4-hydrat, kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Sodium Tartrate |
| Namnnotering | 4-Hydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 282.22 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.79kg |