Läs mer
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31749614
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
31749614 500 g
1 options
Produktkod. 31749614 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCP0690500B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Rochelle Salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Sodium Tartrate
Namnnotering Tetrahydrat
CAS 6381-59-5
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Kvantitet 500 g
Molekylformel C4H12KNaO10
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC-namn potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 282.218
PubChem CID 2724148
Procent renhet 99 till 102 %
Kvalitet ACS
Förpackning White Poly Wide Mouth Bottle