Läs mer
Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat, 99,0-102,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11427852 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
100g
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427852 100 g 100g
11437852 500 g 500g
11447852 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427852 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215256380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    385.58 SEK / 100g
    Save 19.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 6381-59-5
Molekylformel C4H12KNaO10
Molekylvikt (g/mol) 282.218
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-namn kalium;natrium;2,3-dihydroxibutandioat;tetrahydrat
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.0-102.0%
Formel vikt 282.22
Kvalitet ACS-reagens