Läs mer
Kaliumnatriumtarrattetrahydrat, 99+%, för analys
Produktkod. 15109233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15109233 25 kg Fibertrumma 25kg
10462011 500 g Plastflaska 500g
10721861 1 kg Plastflaska 1kg
10638343 5 kg Plasttrumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15109233 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202860250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15050.00 SEK
    13116.65 SEK / 25kg
    Save 1933.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-59-5
MDL-nummer MFCD00150989
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-namn kalium;natrium;2,3-dihydroxibutandioat;tetrahydrat
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Smältpunkt 70,0 °C till 80,0 °C
Färg Vitt
pH 5,5 till 8,5 (5 % soln vid 20 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Fibertrumma
Molekylformel C4H4KNaO6·4H2O
Linjär formel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Kvantitet 25 kg
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Specifik rotation +22.10
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 630 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Molekylvikt (g/mol) 282.22
Formel vikt 282.22
Procent renhet 99+%
Kvalitet Analys
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.