Läs mer
Kaliumnatriumtartrattetrahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10161960 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10161960 2.5 kg 2.5kg
10529200 500 g 500g
10346240 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10161960 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/6880/62
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.25 SEK
    1891.75 SEK / 2.5kg
    Save 293.50 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kaliumnatriumtartrattetrahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 6381-59-5, Vit, Smältpunkt: 70 grader C, Molekylformel: C4H12KNaO10, Molekylvikt: 282.218, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 5,5 till 8,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6381-59-5
Molekylformel C4H12KNaO10
Molekylvikt (g/mol) 282.218
MDL-nummer 150989
InChI-nyckel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-namn kalium;natrium;2,3-dihydroxibutandioat;tetrahydrat
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 70 °C
Färg Vitt
pH 5,5 till 8,5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 282,22 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast