Läs mer
Kaliumnatriumtartrattetrahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Kaliumnatriumtartrattetrahydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical , Kvantitet: 500g, CAS: 6381-59-5, Vit, Smältpunkt: 70 grader C, Molekylformel: C4H12KNaO10, Molekylvikt: 282.218, Förpackning: Plastpulverburk, pH: 5,5 till 8,5
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 70 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5,5 till 8,5 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 282,22 g/mol |